C-44010
Lymphocyte Separation Medium 1077
500 ml
Sinónimos:
Lymphocyte Medium, Separation Medium for Lymphocytes
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aqueous solution
envase
pkg of 500 ml
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Rutina de subcultivo
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.