C265
Monoclonal Anti-CaM Kinase IIα (CaMKIIα) antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CAMKA, Anti-CaMKIINalpha, Anti-CaMKIIalpha, Anti-MRD53, Anti-MRT63
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6G9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable using rat hippocampus
western blot: 0.5-1.0 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Camk2a(25400)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)