C-14110
Human CD14+ Monocytes (hMoCD14+-PB)
Isolated from peripheral blood, single donor, 1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human peripheral blood
envase
pkg of 1,000,000 cells
morfología
(monocyte)
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.