C-12901
Human Mononuclear Cells (hMNC)
Isolated from cord blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human umbilical cord blood
envase
pkg of 25,000,000 cells
morfología
(mononuclear)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.