BAF134860100
Bel-Art® Write-on™ Label Tape
roll size 40 yard, green, width 1 in., pk of 3
Sinónimos:
labelling tape, moisture resistant label tape, solvent resistant label tape
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green
envase
pk of 3
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13486-0100
rollo tamaño
40 yard
Anchura
1 in.
25.4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- No sticky residue lingers when tape is stripped off
- Marks made with pencil, ball-point pen or solvent ink marker survive most laboratory conditions
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)