B0556
Anti-B23 antibody, Mouse monoclonal
clone FC82291, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-NPM, Anti-Nucleophosmin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FC82291, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37 kDa
reactividad de especies
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
Descripción general
Phosphorylation causes the dissociation of B23 from the centrosome and enables the duplication of the centrosome during cell mitosis. B23 was also found to be involved in pro-myelocytic leukemia in which the gene for B23 fuses with retinoic acid receptor a (RARa). As a consequence, a fusion protein (60-7 0 kDa) is produced containing parts of the two genes.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)