Documentos clave
AXYTXL10RS
Pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TXL-10-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.1-10 μL
volumen
0.1—10 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)