Documentos clave
AXYT300R
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
tamaño:
0.5-10 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
envase:
pkg of 5x960tips/cs
fabricante / nombre comercial:
Axygen Inc T-300-R
Corning
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-300-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)