Documentos clave
AXYTXL10L
MAXYMum Recovery® pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
tamaño:
0.1-10 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
envase:
pkg of 20x1000tips/cs
fabricante / nombre comercial:
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
0.1-10 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)