AXYPCR02FCPC
PCR strip tube caps
flat with writing surface, thin wall, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Sinónimos:
Corning tube cap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat cap
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-02-FCP-C
Corning
envase
pkg of 10x125strips/cs
tamaño
0.2 mL
color
clear
clear
idoneidad
suitable for PCR
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)