11667009001
Roche
Strip PCR Tubes and Caps
pkg of 125 strips, tube volume <200 μL
Sinónimos:
PCR tubes
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 125 strips
fabricante / nombre comercial
Roche
tubo volumen
<200 μL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
Aplicación
- PCR
- RT-PCR
- cDNA synthesis
- Sequencing/cycle sequencing
Calidad
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)