ADAPA462200-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638441 (NA)
Parámetros
3,200 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
137 mm
Diámetro
62 mm
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)