Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor
Products
Categoría de producto
adapters (14)
Fabricante
Diámetro (mm)
Altura (mm)
Tamaño del envase
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-14 of 14
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
ADAPA462915-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 9 x 15 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462200-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462450C-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462255-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462157-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 15 x 2.6 - 7 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA4621620-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462430-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462120-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 1 x 80 - 120 mL tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462450-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462520-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA462818-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 8 x 7 - 18 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA4621217-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 12 x 7–17 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
ADAPA4621215-EP
Adapter for Eppendorf
®
A-4-62 Rotor,
holds 12 x 3–15 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea