A9799
Agar
High gel strength, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Agar goma, Agar-agar
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
algae (Rhodophyceae)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | plant: suitable
temperatura de transición
transition temp 32-38 °C (1.5%)
fuerza de gel
>1000 g/cm2
aplicaciones
agriculture
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a component of the fruit fly diet
- as a component of saline-agar for the approximation of gray matter from brain
- in in vitro root nodulation assay of Glycine max seeds
- in the preparation of laboratory diet to maintain the culture of D. melanogaster wild-type larva
- as a high gel strength agar in the seed culture media to grow Arabidopsis thaliana mutant seeds
- to construct a tissue-mimicking phantom to test the imaging performance of an ultrasound transducer
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)