Merck
A1296
Sigma-Aldrich
Agar
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sinónimos:
Agar goma, Agar-agar
About This Item
Fórmula lineal:
(C12H18O9)n
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
origen biológico
algae (Rhodophyceae)
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
temperatura de transición
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
idoneidad
microbiology tested
aplicaciones
agriculture
agriculture
microbiology
microbiology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Aplicación
El agar se emplea habitualmente en investigación para:
  • placas de agar para microbiología, como las placas para cultivo bacteriano con caldo de triptona y soja o placas de Agar TSB
  • medio de Murashige-Skoog, o MS, 50 % (MS basal) para el cultivo de plántulas
  • micropropagación de Pistacia lentiscus o lentisk, para la iniciación de los brotes
Características y beneficios
  • Polvo de agar de gran calidad para uso general en investigación
  • Adecuado para aplicaciones microbiológicas en el cultivo de bacterias y otros microorganismos
  • Adecuado para el cultivo de células vegetales destinado a horticultura y biotecnología
  • Preparación fácil y esterilización en autoclave para obtener un medio sólido o semisólido a 6 - 12 g/l
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana.
Clough SJ and Bent AF
The Plant Journal, 16, 735-743 (1998)
Kensuke Kawade et al.
Cell reports, 32(10), 108127-108127 (2020-09-10)
Shoot formation is accompanied by active cell proliferation and expansion, requiring that metabolic state adapts to developmental control. Despite the importance of such metabolic reprogramming, it remains unclear how development and metabolism are integrated. Here, we show that disruption of
Plant regeneration from callus derived from immature embryo cotyledons of Prunus mume.
Ning GG and Bao MZ
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 42, 744-747 (2007)
Inhibited growth of Pseudomonas aeruginosa by dextran- and polyacrylic acid-coated ceria nanoparticles
Wang Q et al.
International journal of nanomedicine, 8, 3395-3399 (2013)
Micropropagation of mature Quercus ilex L. trees by axillary budding
Martinez MT et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 131, 499?512-499?512 (2017)