A8008
5α-Androst-16-en-3-one
Sinónimos:
16-(5α)Androsten-3-one, 3-Keto-5α,16-androstene, Androstenone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
mp
140-145 °C (lit.)
solubilidad
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
Aplicación
- to quantify its concentration in various fat tissues
- to study its trigeminal percept and implications on the rate of specific anosmia
- to study the effects of immunocastration on meat quality and sensory properties of pork bellies
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)