PHL89562
4-Androstene-3,17-dione
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Androstene-3,17-dione, Androstenedione
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
170-171 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.