A7000
Acetylcholine iodide
≥97%
Sinónimos:
ACh
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... CHRM3(1131)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?