D218200
Ácido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico)
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
DTNB, Disulfuro de 3-carboxi-4-nitrofenilo, Disulfuro de bis(3-carboxi-4-nitrofenilo), Reactivo de Ellman, Ácido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?