A6531
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, suspension
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
agarose conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
suspension
reactividad de especies
mouse
Extensión del etiquetado
≥5 mg per mL
técnicas
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matriz
Cross-linked 4% beaded agarose
activación de la matriz
cyanogen bromide
espaciador de matriz
1 atom
capacidad
0.4 mg/mL, resin binding capacity (mouse IgG)
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)