Merck
A5691
Sigma-Aldrich
Anti-actina, α-músculo liso monoclonal
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
SMA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descripción general
El anticuerpo (también conocido como anti-α-Sm-1) es específico para la isoforma α-actina de músculo liso. Reacciona de manera específica con la α-actina del músculo liso en análisis de inmunotransferencia y marca las células del músculo liso en cortes de tejido incluidas en parafina congeladas o fijadas con formalina.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle).
Inmunógeno
Decapéptido N-terminal sintético de la α-actina de músculo liso.
Aplicación
Se realizó inmunocitoquímica en células de músculo liso de aortas bovinas utilizando el anticuerpo monoclonal anti-ACTA2. Las células se cultivaron primero en cubreobjetos de vidrio y se fijaron en acetona al 50%/EtOH durante 10 minutos a 4 grados.
Se tiñeron inmunohistoquímicamente cortes incluidos en parafina de injertos de tejido testicular de rata con anticuerpos monoclonales anti-actina de músculo liso.
Se realizó análisis mediante IHC de tejido cardiaco de ratón teñido con x-gal utilizando el anticuerpo monoclonal primario anti-actina de músculo liso de ratón para identificar los miofibroblastos.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry was performed on kertocytes fixed in 1% PFA and incubated with mouse monoclonal anti-smooth muscle actin (14A) at a 1:100 dilution. [1]
Mouse monoclonal anti-actin, α−smooth muscle-alkaline phosphatase antibody has been used for immunohistochemical application in mouse and human tissues.
Forma física
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide as a preservative.
Otras notas
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maryellen Sandor et al.
Eplasty, 17, e1-e1 (2017-01-26)
Objective: Benchtop methods were evaluated for preclinical inflammation/capsule formation correlation following implantation of human acellular dermal matrices. Methods: Dermal matrices were compared with native dermis for structure (histology, scanning electron microscopy), collagen solubility (hydroxyproline), enzymatic susceptibility (collagenase), and thermal stability
J V Jester et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 40(9), 1959-1967 (1999-08-10)
Recent studies indicate that transforming growth factor (TGF)beta is a potent inducer of corneal myofibroblast differentiation and expression of smooth muscle-specific, alpha-actin (alpha-SMA). Although TGFbeta is known to enhance synthesis of extracellular matrix proteins and receptors, little is known about
Xiaoqing Guo et al.
The American journal of pathology, 179(3), 1385-1393 (2011-07-19)
Ovarian carcinoma is the most lethal gynecologic malignancy, however underlying molecular events remain elusive. Expression of human chorionic gonadotropin β subunit (β-hCG) is clinically significant for both trophoblastic and nontrophoblastic cancers; however, whether β-hCG facilitates ovarian epithelial cell tumorigenic potential
Kenneth Chan et al.
Journal of the American Heart Association, 6(11) (2017-11-02)
Genome-wide association studies identified ADAMTS7 as a risk locus for coronary artery disease (CAD). Functional studies suggest that ADAMTS7 may promote cellular processes in atherosclerosis. We sought to examine the association between genetic variation at ADAMTS7 and measures of atherosclerosis
Alex H P Chan et al.
PloS one, 12(3), e0174773-e0174773 (2017-03-30)
Current animal models for the evaluation of synthetic grafts are lacking many of the molecular tools and transgenic studies available to other branches of biology. A mouse model of vascular grafting would allow for the study of molecular mechanisms of
Questions
  1. Is the unconjugated form of product A5691 available?
    1 answer
    1. The unconjugated form of product A5691 includes A2547, which is Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle clone 1A4, derived from ascites fluid, and A5228, which is Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, Mouse monoclonal clone 1A4, produced in vitro using hybridoma cell culture and then purified.