A3803
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Productos recomendados
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Fatty acids
loss
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
suitability
suitable for ELISA applications (as diluent)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- para evitar la absorción inespecífica de las matrices de fibrina a las placas de cultivo de tejido
- como constituyente en la preparación de gotitas de albúmina
- como suplemento en el medio L-15 para aumentar el número de espermatogonias sin intensificar el crecimiento de las células somáticas
- como proteína patrón para evaluar las isotermas de adsorción de los óxidos metálicos
Entre sus muchas aplicaciones, la BSA es un transportador de ácidos grasos (FA). Por ello, cuando se utiliza BSA en aplicaciones como cultivos celulares, es importante ejercer control sobre ácidos grasos concretos para el cultivo celular, porque ácidos grasos específicos pueden afectar a diferentes líneas celulares de una manera variable. Para controlar el contenido de ácidos grasos en un cultivo celular, es útil la BSA exenta de ácidos grasos para que los investigadores puedan controlar los ácidos grasos específicos para sus líneas celulares. La BSA carente de ácidos grasos permite también utilizar en el cultivo celular los máximos, y óptimos, sitios de unión para los ácidos grasos específicos. El empleo de BSA sin ácidos grasos también aborda las preocupaciones sobre los ácidos grasos endógenos que podrían estar presentes en una BSA no exenta de ácidos grasos.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Preparada mediante fraccionamiento térmico
- Esencialmente exenta de ácidos grasos
Preparation Note
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.