A2836
Ansamitocin P-3 from Actinosynnema pretiosum
≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@@H]1\C=C\C=C(C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@]3(C)O[C@@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4
InChI
1S/C32H43ClN2O9/c1-17(2)29(37)43-25-15-26(36)35(6)21-13-20(14-22(40-7)27(21)33)12-18(3)10-9-11-24(41-8)32(39)16-23(42-30(38)34-32)19(4)28-31(25,5)44-28/h9-11,13-14,17,19,23-25,28,39H,12,15-16H2,1-8H3,(H,34,38)/b11-9+,18-10+/t19-,23+,24-,25+,28-,31+,32+/m1/s1
Clave InChI
OPQNCARIZFLNLF-KUDLRRJMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?