Merck
78830
Sigma-Aldrich
Fluoruro de fenilmetansulfonilo
≥99.0% (T)
Sinónimos:
αFluoruro de α-toluenosulfonilo, Fluoruro de bencilsulfonilo, Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, PMSF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biological source
synthetic
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% water
mp
92-95 °C
solubility
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
storage temp.
room temp
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
El fluoruro de fenilmetanosulfonilo se ha utilizado como componente del tampón de radioinmunoprecipitación para análisis de inmunoelectrotransferencia. También se ha utilizado como componente en el tampón de lisis celular RAW264.7 para inmunoelectrotransferencia.
Biochem/physiol Actions
El fluoruro de fenilmetanosulfonilo tiene la capacidad de aumentar la estabilidad de los lipidomas plasmáticos en el análisis de lipidómica y metabolómica. Este inhibidor de las proteasas de serina reduce el comportamiento de salto por abstinencia precipitado por naloxona en ratones dependientes de morfina.
Other Notes
Inhibidor específico de la tripsina y la quimotripsina. Sustituto menos tóxico del diisopropilfluorofosfato. Potencia los efectos de la isquemia sobre las mitocondrias cerebrales a través de su inhibición de la fosfolipasa C.
Inhibidor específico de la tripsina y la quimotripsina; Sustituto menos tóxico del diisopropilfluorofosfato. Potencia los efectos de la isquemia sobre las mitocondrias cerebrales a través de su inhibición de la fosfolipasa C.
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Quercetin protects RAW264. 7 macrophages from glucosamine-induced apoptosis and lipid accumulation via the endoplasmic reticulum stress pathway
Cai X, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(5), 7545-7553 (2015)
D.E. Fahrney et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 997-997 (1963)
beta-catenin dosage is a critical determinant of tracheal basal cell fate determination
Brechbuhl H M, et al.
The American Journal of Pathology, 179(1), 367-379 (2011)
Q S Wang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 22(3), 249-252 (2001-12-18)
To study the effect of phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), a phospholipase C inhibitor, on ischemic injury to brain mitochondria in rats. The phospholipid level, membrane fluidity, and respiratory control ratio of brain mitochondria were measured. The effect of phenylmethylsulfonyl fluoride was
Phenylmethanesulfonyl fluoride pretreatment stabilizes plasma lipidome in lipidomic and metabolomic analysis
Wang X, et al.
Analytica Chimica Acta, 893, 77-83 (2015)