78816
DEAE-Dextran
average mol wt 20,000
Sinónimos:
Diethylaminoethyl-Dextran
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average mol wt 20,000
composición
nitrogen content, 2.5-4.5%
pérdida
≤10% loss on drying
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.