73766
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 20,000
Sinónimos:
TRITC-Dextran 20, TRITC-Dextran
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 20,000
Extensión del etiquetado
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescencia
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.