Key Documents
5074
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D Hydrogel formation, PureCol EZ Gel
Sinónimos:
Tipo de colágeno
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
Gel PureCol EZ solution,
biological source
bovine skin
Quality Level
sterility
sterile
assay
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
form
solid
packaging
pkg of 35 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
PureCol se utiliza en cultivos celulares, en ingeniería de tejidos y como material de recubrimiento para productos sanitarios.El gel PureCol EZ es una disolución de colágeno lista para usar que forma un gel firme simplemente calentando a 37°C en una incubadora. El producto consiste en colágeno bovino tipo I purificado a una concentración de aproximadamente 5 mg/ml (0,5 %), medio DMEM/F-12 y una mezcla de L-glutamina y dipéptido (L-alanina-L-glutamina) para proporcionar una fuente de L-glutamina duradera para el cultivo celular.
Application
La disolución de gel PureCol EZ se ha utilizado:
  • como recubrimiento de placas de cultivo para facilitar la siembra y el crecimiento de células epiteliales derivadas del tejido epitelial nasal humano
  • como componente en la preparación de tendón bioartificial, proporcionando una matriz de gel para sembrar células de tendón humano y promover su crecimiento y formación de gel de colágeno
  • para incluir células derivadas del tendón de Aquiles de ratón en construcciones tridimensionales de colágeno, proporcionando un entorno biomimético para estudiar la biología de los tendones y realizar análisis mediante qPCR, inmunohistoquímica y western blot.
Features and Benefits
El gel PureCol EZ está diseñado para mejorar la consistencia del gel al proporcionar una disolución preformulada de medios y colágeno que se han ajustado a un pH neutro. Este producto evita las inconsistencias en la preparación del gel que pueden surgir como consecuencia de variables en la adición de reactivos, el ajuste de pH y las condiciones de manipulación. El gel PureCol EZ es ideal para proporcionar un gel firme y también puede utilizarse en la preparación de una capa fina para el cultivo de células. El colágeno del gel PureCol EZ proporciona en un envase fácil de usar para su uso y almacenamiento. Este producto es estéril y se suministra como una disolución lista para usar. El gel PureCol EZ está disponible en un volumen de 35 ml y se produce por procesamiento aséptico. Los geles 3D permiten el estudio de los efectos de las propiedades mecánicas del ECM, como la densidad y la rigidez, sobre el desarrollo, la migración y la morfología celulares. A diferencia de los sistemas 2D, los entornos 3D permiten que las extensiones celulares interactúen simultáneamente con las integrinas en todas las superficies celulares, lo que provoca la activación de vías de señalización específicas. La rigidez del gel afecta también de manera diferente a la migración celular en entornos 3D frente a 2D. Además, en los sistemas 3D son posibles las interacciones mecánicas independientes de la integrina resultantes del entrelazamiento de las fibrillas de la matriz con las extensiones celulares, lo que no ocurre en los sistemas 2D donde las células se fijan a una superficie plana.1-3
Preparation Note
Procedimiento de preparación del gel 3D
1. Retire el gel PureCol EZ del almacenamiento a 2-10°C. Para evitar la gelificación, mantenga la temperatura del producto entre 2 y 10°C.
2. Introduzca el gel PureCol EZ en el sistema de cultivo celular. Las células pueden agregarse a la disolución PureCol EZ Gel.
3. Para formar gel, caliente a 37°C. El comienzo de la gelificación ocurrirá en 40 minutos, pero deje unos 90 minutos para que se forme un gel firme.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Karen A Beningo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(52), 18024-18029 (2004-12-17)
Fibroblasts in 2D cultures differ dramatically in behavior from those in the 3D environment of a multicellular organism. However, the basis of this disparity is unknown. A key difference is the spatial arrangement of anchored extracellular matrix (ECM) receptors to
Muhammad H Zaman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(29), 10889-10894 (2006-07-13)
Cell migration on 2D surfaces is governed by a balance between counteracting tractile and adhesion forces. Although biochemical factors such as adhesion receptor and ligand concentration and binding, signaling through cell adhesion complexes, and cytoskeletal structure assembly/disassembly have been studied
Role of P2X7R in eosinophilic and non?eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Wang Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 24(1), 521-521 (2021)
Tomas Castro-Dopico et al.
Cell reports, 32(1), 107857-107857 (2020-07-09)
Macrophages play a central role in intestinal immunity, but inappropriate macrophage activation is associated with inflammatory bowel disease (IBD). Here, we identify granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) as a critical regulator of intestinal macrophage activation in patients with IBD and
John Midkiff et al.
PloS one, 6(9), e25395-e25395 (2011-10-04)
The ability of the pathogenic yeast Candida albicans to interconvert between budded and hyphal growth states, herein termed the budded-to-hyphal transition (BHT), is important for C. albicans development and virulence. The BHT is under the control of multiple cell signaling
Artículos
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)