383R-1
SOX-10 (EP268) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
100
500
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP268, monoclonal
description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (383R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (383R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (383R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (383R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (383R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque™
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG
control
melanoma, skin melanocytes
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... SOX10(6663)
General description
Quality
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Los clientes también vieron
Artículos
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Contenido relacionado
Breve resumen de la inmunohistoquímica diagnóstica (IHC) y su importancia en la biología clínica moderna. Más información sobre la IHC y su papel en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Breve resumen de la inmunohistoquímica diagnóstica (IHC) y su importancia en la biología clínica moderna. Más información sobre la IHC y su papel en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas.
Breve resumen de la inmunohistoquímica diagnóstica (IHC) y su importancia en la biología clínica moderna. Más información sobre la IHC y su papel en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas.