Merck
14660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells, Chemically Defined
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nivel de calidad
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
suplemento
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.