Merck
137252
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
intervalo de pH útil
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
idoneidad
suitable for manufacturing use
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
Clave InChI
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)