04963
Lyticase from Bacillus subtilis
≥500 U/mL
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
viscous liquid
Nivel de calidad
actividad específica
≥500 U/mL
solubilidad
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
idoneidad
corresponds for SDS-PAGE
temp. de almacenamiento
−20°C
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.