67138
β-(1→3)-D-Glucanase from Helix pomatia
≥0.2 U/mg
About This Item
Productos recomendados
biological source
Helix pomatia
Quality Level
form
powder
specific activity
≥0.2 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Unit Definition
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?