G4022
Cloruro de oro(III) trihydrate
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
Sinónimos:
Tetracloroaurato (III) de hidrógeno, Ácido tetracloroaurico (III)
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
form
powder, crystals or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gold
concentration
≥49.0% Au
impurities
≤0.1% Insoluble in ether
cation traces
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI key
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Application
También puede utilizarse como catalizador en los siguientes procesos:
- Se utiliza HAuCl4 3H2O en PEG 400 para sintetizar derivados de espirocromeno a través de una reacción de tres componentes one-pot de isatinas/acenaftoquinona, compuestos de metileno activos y 1,3-dicetonas cíclicas / 4-hidroxicumarina.
- El sistema catalítico Au/CeO2 se utiliza en la oxidación quimioselectiva de alcoholes aromáticos/alifáticos a los correspondientes compuestos carbonilo.
- Se utiliza en la síntesis de alilnaftalenos por apertura del anillo de 1,4-epoxi-1,4-dihidronaftalenos con aliltrimetilsilano.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.