83379
Mercury(II) iodide red
puriss. p.a., ACS reagent, red, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Mercuric iodide red
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg+: ≤1000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?