Merck
221090
Sigma-Aldrich
Mercury(II) iodide
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Mercuric iodide red
About This Item
Fórmula lineal:
HgI2
Número de CAS:
Peso molecular:
454.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0%
grado:
ACS reagent
Formulario:
powder
solubilidad:
potassium iodide solution: passes test
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
impurezas
≤0.05% soluble Hg salts
bp
354 °C (lit.)
mp
259 °C (lit.)
solubilidad
potassium iodide solution: passes test
trazas de catión
Hg+: ≤0.1%
cadena SMILES
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Red mercuric oxide possesses the ability to detect high energy radiation (X- and γ-rays) and is used in nuclear radiation detectors.[1][2]
Aplicación
Mercury(II) iodide may be used in the preparation of the following:
  • mercury(II) acetate[3]
  • di­iodo­bis(1-methyl-1,3-imidazolium-2-thiol­ato-S)­mercury(II)[4]
  • [Hg2(L)(I)4] and [(L′)Hg(μ-I)2HgI2]n (L = N, N′-bis(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine, L′ = N-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine)[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mercuric iodide for room temperature radiation detectors. Synthesis, purification, crystal growth and defect formation.
Piechotka M.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 18(1), 1-98 (1997)
Preliminary results on mercuric iodide nuclear radiation detectors.
Ponpon JP, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 119, 197-198 (1974)
Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of a Dinuclear Complex and Coordination Polymer of Mercury (II) with Schiff Base Ligands containing N3 and N4 Donors.
Abedi M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(11), 2193-2197 (2014)
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)