Merck
695092
Sigma-Aldrich
Ácido acético
glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein/REAXYS Number:
506007
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
Cr2O72- reducers, passes test
MnO4- reducers, passes test
≤0.0004 meq/g Titr. base
≤0.01% acetic anhydride
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido acético es un ácido carboxílico orgánico. Es un líquido higroscópico con olor acre El ácido acético glacial es el ácido acético anhidro. Forma dímeros unidos por enlaces de hidrógeno en disolución y en forma gaseosa normalmente denominados fases. Es un ácido débil en la naturaleza.
Application
El ácido acético se emplea mucho como disolvente en varias reacciones de oxidación. Puede utilizarse en el análisis de péptidos sintéticos mediante espectrometría de masas (MS/ MS) en tándem con capacidad de disociación por transferencia de electrones (ETD). Puede utilizarse en la preparación de ácido peroxiacético (desinfectante), a través de reacción con perhidrol (peróxido de hidrógeno al 30%).
Other Notes
4 l y 4 X 4l se envasan en botellas de polietileno
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Xianbao Deng et al.
The New phytologist, 201(4), 1469-1483 (2013-11-26)
• Chalcone synthase (CHS) is the key enzyme in the first committed step of the flavonoid biosynthetic pathway and catalyzes the stepwise condensation of 4-coumaroyl-CoA and malonyl-CoA to naringenin chalcone. In plants, CHS is often encoded by a small family
Artículos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Ver todo