62470
Lithium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
reagent (for microscopy)
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder
pH
9-11 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Descripción general
Aplicación
- As a precursor in the preparation of LiFe1-yVyPO4 solid solutions.
- As a starting reagent for the synthesis of various lithium salts (lithium chloride and lithium bromide).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?