545856
Lithium hydroxide
powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 71 g/L at 20 °C
cadena SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Synthesis of lithium-doped zinc oxide (ZnO) thin films.
- Preparation of lithium glyceroxide/hydroxide catalysts by reacting with glycerol.
- As a catalyst to generate unsaturated ketones via Michael addition of β-dicarbonyl compounds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)