Documentos clave
1.05691
Supelco
Lithium hydroxide
98%+, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Lithium hydroxide 98%+
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HLiO
Número de CAS:
Peso molecular:
23.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número índice de la CE:
215-183-4
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98.0% (LiOH, acidimetric)
Formulario:
solid
solubilidad:
110 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Lithium hydroxide 98%+, for analysis EMSURE®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥98.0% (LiOH, acidimetric)
Formulario
solid
potencia
210 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
mp
423 °C
solubilidad
110 g/L
densidad
1.5 g/cm3
densidad aparente
550 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2.0%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li]O
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • A study of the hydration of the alkali metal ions in aqueous solution.: This research explores the hydration properties of alkali metal ions, focusing on lithium ions in aqueous solutions. The study provides insights into the hydration structures and dynamics, which are essential for understanding various chemical processes involving lithium hydroxide (Mähler J, Persson I, 2012) (Mähler and Persson, 2012).
  • Determination of markers in digesta and feces by direct current plasma emission spectroscopy.: This paper discusses the use of direct current plasma emission spectroscopy for analyzing markers in biological samples. The method′s applicability for detecting lithium ions among other markers in complex matrices showcases its utility in analytical chemistry and related fields (Combs DK, Satter LD, 1992) (Combs and Satter, 1992).
Nota de análisis
Assay (acidimetric, LiOH): ≥ 98.0 %
Carbonate (as Li₂CO₃): ≤ 2.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable