31107
Cloruro de amonio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinónimos:
Salmiac
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline powder
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli-condensation reaction.
- For the aldol condensation of carbonyl compounds.
- In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones.
- A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides.
- A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?