Merck
326372
Sigma-Aldrich
Cloruro de amonio
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Salmiac
About This Item
Fórmula lineal:
NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
53.49
Beilstein:
4371014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050207
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.99% trace metals basis
Formulario:
crystalline
densidad de vapor
1.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
340 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
NH4Cl is highly corrosive, colorless salt which dissolves readily in water. It crystallizes out of aqueous solution in octahedrons, in a feathery array, forming a fibrous mass of crystals. It sublimes at 340oC. Ammonium chloride acts as catalyst in one-pot,Biginelli condensation reactions of aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea. Inorganic ammonium ions, NH4+, have been reported as efficient catalysts for the aldol condensation of carbonyl compounds.NH4Cl has been reportedly used to enhance the hydrolysis rate and decrease the activation energy of magnesium hydride during hydrogen generation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)