270482
2-Methoxyethanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinónimos:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.62 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
548 °F
purificado por
glass distillation
lim. expl.
24.5 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.050% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in the LC-MS of rat urine samples for determination of 2-methoxyethanol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?