244678
Tin(IV) chloride pentahydrate
98%
Sinónimos:
Tin tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tin
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.5H2O.Sn/h4*1H;5*1H2;/q;;;;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?