223387
Nickel(II) chloride hexahydrate
ReagentPlus®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
100
200
Línea del producto
ReagentPlus®
Formulario
powder or crystals
concentración
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- Synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives via four-component condensation reaction of aromatic aldehydes, benzylamines, β-ketoesters and nitroalkanes.
- In combination with 1,2-ethanedithiol for the deprotection of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to their corresponding hydroxyl compounds.
- Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones from aldehydes and β-keto esters via Biginelli condensation.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.