223425
Potassium oxalate monohydrate
ACS reagent, 99%
Sinónimos:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
99%
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
descripción
neutrality passes test
Ensayo
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Formulario
crystals or chunks
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% insolubles
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
solubilidad
H2O: 10%
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
cadena SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?