Merck
190764
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Sinónimos:
Isopropanol, Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein/REAXYS Number:
635639
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
assay:
≥99.5%
technique(s):
RNA extraction: suitable
bp:
82 °C (lit.)
vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nombre del producto
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
H2O: passes test
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-propanol, también conocido como isopropanol o alcohol isopropílico, es un alcohol secundario, un líquido incoloro, ampliamente utilizado como disolvente e intermediario en síntesis orgánicas, miscible con disolventes como agua, etanol, éter, acetato de etilo, THF, y cloroformo.
Application
El isopropanol puede utilizarse en muchas aplicaciones diferentes debido a sus propiedades.
  • Disolvente en síntesis orgánica
  • Intermediario químico
  • Desinfectante
  • Antibacteriano
  • Conservante para las muestras
Features and Benefits
Los disolventes ACS cumplen o superan los altos estándares de la American Chemical Society (ACS), con especificaciones analíticas especializadas para cada compuesto. Según la American Chemical Society, la calidad para reactivo ACS implica que es una sustancia de suficiente pureza como para utilizarse en la mayoría de los análisis o reacciones químicos.
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Michelle T Paulsen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 67(1), 45-54 (2013-08-27)
Gene expression studies commonly examine total cellular RNA, which only provides information about its steady-state pool of RNA. It remains unclear whether differences in the steady-state reflects variable rates of transcription or RNA degradation. To specifically monitor RNA synthesis and
Felix Moltzahn et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (54)(54), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
The broad involvement of miRNAs in critical processes underlying development, tissue homoeostasis and disease has led to a surging interest among the research and pharmaceutical communities. To study miRNAs, it is essential that the quantification of microRNA levels is accurate
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol.
Di Cosimo JI, et al.
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)