Merck
650447
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Sinónimos:
Isopropanol, Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein/REAXYS Number:
635639
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
product name
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
grade
HPLC Plus
for residue analysis
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
assay
99.9%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
evapn. residue
≤0.0001%
halogenated residue
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
application(s)
food and beverages
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-propanol (isopropanol) es un alcohol secundario. Se ha probado como sustituto del combustible para varias células de combustible. El CuO en polvo disuelto en 2-propanol se ha utilizado para la síntesis de coloides de Cu asistida por ablación con láser.. Se ha empleado la suspensión de 2-propanol con Zn(NO3)2 para la fabricación del fotoánodo de acero inoxidable recubierto con dióxido de titanio (P25-TiO2/SS) recubierto con una capa de grosor uniforme de P25-TiO2. Este fotoánodo se utilizó para el proceso de degradación fotocatalítica electroquímica (ECPC). Se ha comunicado la preparación de metil isobutil cetona (MIBK) utilizando el 2-propanol como precursor con un rendimiento de hasta el 25 %. Se ha investigado la solubilidad del ácido benzoico en 2-propanol mediante un método gravimétrico en el intervalo de temperaturas 277 - 346K.
Application
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
El 2-propanol (isopropanol) puede utilizarse en los siguientes procesos:
  • Aislamiento y determinación cuantitativa de carotenos y xantofilas de extractos del pericarpio de Capsicum annum mediante HPLC.
  • Como disolvente en la disolución de Pt y precursores TiO2 para la fabricación de electrodos Pt-TiO2/Ti.
  • Como disolvente en la síntesis de biarilos orto di y trisustituidos por la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura.
  • Como disolvente alternativo para el benceno en el análisis de los compuestos carbonilo totales en aceites calentados y de fritura.
  • Como medio de reacción en la preparación de ureas cíclicas mediante la reacción del CO2 con diaminas en presencia de oxido de cerio puro (CeO2).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Other Notes
Los recipientes Pure-Pac® II precisan el acoplador Micromatic MacroValve, Z560723, para la dispensación de los disolventes.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Artículos
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.