110280
Dibutyl ether
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Butyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.48 (vs air)
presión de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
365 °F
lim. expl.
8.5 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To evaluate the anthracene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and cyclooctane.
- To measure the pyrene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and tert-butylcyclohexane.
- To investigate the reaction mechanism and kinetic studies of the reaction of phenyl isocyanate with methanol in the presence of dibutyltin diacetate (catalyst) to afford urethane. Rate constant of the reaction, k was reported to be 0.96liter/(mole sec).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?