Y0001341
Oseltamivir impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tributylphosphine oxide, Butyphos
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oseltamivir
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)