Y0000898
Racecadotril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Benzyl [[(2RS)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
racecadotril
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCC(Cc2ccccc2)C(=O)NCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22)
Clave InChI
LFABBWTUJCBFQG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)